Tlačiť
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC904529-1G PC904529-5G
APOSPC904529-1GEA 38.17 EUR
APOSPC904529-1G APOSPC904529-5G
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 219.997 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD13185796
Číslo CAS: 1211530-89-0