Tlačiť
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC903680-1G PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA 33.17 EUR
APOSPC903680-1G APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007219
Číslo CAS: 3819-88-3