Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
PC9033-100G PC9033-25G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 225.83 EUR
APOSPC9033-100G APOSPC9033-25G APOSPC9033-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Teplota varu: 112 °C/20mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042580
Číslo CAS: 202982-67-0