Tlačiť
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methyl-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC902748-1G PC902748-5G
APOSPC902748-1GEA 157.82 EUR
APOSPC902748-1G APOSPC902748-5G
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Mw: 190.1193 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972492
Číslo CAS: 112822-85-2