Tlačiť
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC902680-5G PC902680-10G PC902680-25G
APOSPC902680-5GEA 98.68 EUR
APOSPC902680-5G APOSPC902680-10G APOSPC902680-25G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₂
Teplota tavenia: 147…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152076
Číslo CAS: 348-36-7