Tlačiť
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
PC902385-1G PC902385-5G
APOSPC902385-1GEA 139.4 EUR
APOSPC902385-1G APOSPC902385-5G
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FN
Mw: 197.2100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05981088
Číslo CAS: 10540-31-5