Tlačiť
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9023-1G PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA 33.25 EUR
APOSPC9023-1G APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Vzorec: C₁₂H₇F₆N
Mw: 279.19 g/mol
Teplota tavenia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053048
Číslo CAS: 175136-60-4