Tlačiť
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC902183-1G PC902183-250MG
APOSPC902183-1GEA 155.02 EUR
APOSPC902183-1G APOSPC902183-250MG
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Mw: 219.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16295053
Číslo CAS: 1226808-75-8