Tlačiť
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
PC901981-1G PC901981-5G
APOSPC901981-1GEA 331.26 EUR
APOSPC901981-1G APOSPC901981-5G
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16295095
Číslo CAS: 363134-37-6