Tlačiť
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC901939-1G PC901939-5G
APOSPC901939-1GEA 157.82 EUR
APOSPC901939-1G APOSPC901939-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₂
Mw: 194.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08442159
Číslo CAS: 151157-46-9