Tlačiť
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC901829-1G PC901829-5G
APOSPC901829-1GEA 159.25 EUR
APOSPC901829-1G APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Mw: 197.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09744668
Číslo CAS: 317-57-7