Tlačiť
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
PC9017-1G PC9017-25G PC9017-5G
APOSPC9017-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9017-1G APOSPC9017-25G APOSPC9017-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₅F₆NO
Mw: 281.16 g/mol
Teplota tavenia: 127…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075091
Číslo CAS: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0