Tlačiť
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC9016-1G PC9016-250MG
APOSPC9016-1GEA 143.4 EUR
APOSPC9016-1G APOSPC9016-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₅F₆NO
Mw: 281.16 g/mol
Teplota tavenia: 280…290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276581
Číslo CAS: 35877-04-4