Tlačiť
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
PC901552-1G PC901552-5G
APOSPC901552-1GEA 243.94 EUR
APOSPC901552-1G APOSPC901552-5G
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Mw: 182.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036900
Číslo CAS: 870849-49-3