Tlačiť
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
PC9012-1G PC9012-5G PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA 46.53 EUR
APOSPC9012-1G APOSPC9012-5G APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₄ClF₆N
Teplota tavenia: 46…48 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075104
Číslo CAS: 83012-13-9