Tlačiť
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC901003-1G PC901003-250MG
APOSPC901003-1GEA 231.92 EUR
APOSPC901003-1G APOSPC901003-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₂
Mw: 241.1700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11042923
Číslo CAS: 71082-51-4