Tlačiť
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC900791-100MG PC900791-1G PC900791-250MG
APOSPC900791-100MGEA 242.68 EUR
APOSPC900791-100MG APOSPC900791-1G APOSPC900791-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08556202
Číslo CAS: 942853-22-7