Tlačiť
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC900544-1G PC900544-250MG
APOSPC900544-1GEA 215 EUR
APOSPC900544-1G APOSPC900544-250MG
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₃ClFNO
Mw: 159.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972411
Číslo CAS: 884494-54-6