Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
PC9005-10G PC9005-1G
APOSPC9005-10GEA 539.15 EUR
APOSPC9005-10G APOSPC9005-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₇ClF₆N₂
Mw: 292.61
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276604
Číslo CAS: 97603-94-6