Tlačiť
2-Fluoro-4-methylanisole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC900018-1G PC900018-5G
APOSPC900018-1GEA 157.82 EUR
APOSPC900018-1G APOSPC900018-5G
2-Fluoro-4-methylanisole 95%
2-Fluoro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060270
Číslo CAS: 399-55-3