Tlačiť
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8991-1G PC8991-250MG PC8991-5G
APOSPC8991-1GEA 185.46 EUR
APOSPC8991-1G APOSPC8991-250MG APOSPC8991-5G
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
Mw: 177.13 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00067866
Číslo CAS: 94239-06-2