Tlačiť
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanenitrile
PC8987-1G PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA 269.18 EUR
APOSPC8987-1G APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
Mw: 199.18 g/mol
Teplota varu: 86 °C/0.3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973009
Číslo CAS: 95096-06-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III