Tlačiť
Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8977-25G PC8977-5G
APOSPC8977-25GEA 125.95 EUR
APOSPC8977-25G APOSPC8977-5G
Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Trimethylsilyl trifluoroacetate
Reagent for ring opening of cyclopropyl ketones.
Vzorec: C₅H₉F₃O₂Si
Teplota varu: 88…90 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000413
Číslo CAS: 400-53-3
OSN: 2924
ADR: 3+8,II