Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC8968-10G PC8968-1G PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA 109.35 EUR
APOSPC8968-10G APOSPC8968-1G APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.55 g/mol
Teplota tavenia: 185…186 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862019
Číslo CAS: 505084-58-2