Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)picolinic acid
PC8964-1G PC8964-5G
APOSPC8964-1GEA 64.89 EUR
APOSPC8964-1G APOSPC8964-5G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.11 g/mol
Teplota tavenia: 157…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07438043
Číslo CAS: 588702-62-9