Tlačiť
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8962-1G PC8962-250MG PC8962-5G
APOSPC8962-1GEA 226.72 EUR
APOSPC8962-1G APOSPC8962-250MG APOSPC8962-5G
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₇F₃N₂O₃
Mw: 284.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235203
Číslo CAS: 914636-59-2