Tlačiť
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 46.53 EUR
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235194
Číslo CAS: 676500-39-3