Tlačiť
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Amino-3-hydroxybenzotrifluoride
PC8948-1G PC8948-5G PC8948-10G PC8948-25G
APOSPC8948-1GEA 63.38 EUR
APOSPC8948-1G APOSPC8948-5G APOSPC8948-10G APOSPC8948-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.1200 g/mol
Teplota tavenia: 114…115 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08056279
Číslo CAS: 454-82-0