Tlačiť
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
PC8941-1G PC8941-5G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 44.93 EUR
APOSPC8941-1G APOSPC8941-5G APOSPC8941-250MG
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
3-Fluoro-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
Teplota tavenia: 161…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095199
Číslo CAS: 209328-55-2