Tlačiť
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
PC8940-1G PC8940-500MG
APOSPC8940-1GEA 573.2 EUR
APOSPC8940-1G APOSPC8940-500MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Teplota tavenia: 92 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12974801
Číslo CAS: 184844-96-0