Tlačiť
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
PC8933-100G PC8933-25G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 144.6 EUR
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.0300 g/mol
Teplota tavenia: 52…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368653
Číslo CAS: 114897-91-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III