Tlačiť
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8922-1G PC8922-250MG
APOSPC8922-1GEA 99.34 EUR
APOSPC8922-1G APOSPC8922-250MG
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Mw: 301.29 g/mol
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142038
Číslo CAS: 132089-39-5