Tlačiť
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8921-10G PC8921-1G PC8921-5G
APOSPC8921-10GEA 623.35 EUR
APOSPC8921-10G APOSPC8921-1G APOSPC8921-5G
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C₁₇H₁₀FN₃O
Teplota tavenia: 330 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00794103
Číslo CAS: 477853-95-5