Tlačiť
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8914-5G PC8914-1G
APOSPC8914-5GEA 75.01 EUR
APOSPC8914-5G APOSPC8914-1G
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid
Vzorec: C₆H₂F₈O₆
Teplota varu: 115 °C/0,8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094537
Číslo CAS: 55621-21-1
OSN: 3261
ADR: 8,III