Tlačiť
6-Fluoroveratraldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
PC8855-1G PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA 38.17 EUR
APOSPC8855-1G APOSPC8855-5G
6-Fluoroveratraldehyde
6-Fluoroveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉FO₃
Mw: 184.17
Teplota tavenia: 93…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061108
Číslo CAS: 71924-62-4