Tlačiť
2-Fluoro-m-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 24.95 EUR
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.14 g/mol
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410915
Číslo CAS: 1978-33-2