Tlačiť
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G PC8847-100G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 24.95 EUR
APOSPC8847-5G APOSPC8847-100G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
Teplota tavenia: 80…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863558
Číslo CAS: 218301-22-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III