Tlačiť
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)acetamide
PC8844-100G PC8844-25G PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA 781.39 EUR
APOSPC8844-100G APOSPC8844-25G APOSPC8844-5G
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₆BrF₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038226
Číslo CAS: 541539-64-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 II