Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8834-1G PC8834-25G PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA 24.91 EUR
APOSPC8834-1G APOSPC8834-25G APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Mw: 224.3700 g/mol
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07778020
Číslo CAS: 1160561-31-8