Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-fluoro-5-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-3-fluoro-6-iodo-4-methylbenzene
PC8831-5G PC8831-1G PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA 66.49 EUR
APOSPC8831-5G APOSPC8831-1G APOSPC8831-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.92
Teplota varu: 249…250 °C
Hustota: 2.145 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200719
Číslo CAS: 870704-15-7