Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
PC8824-1G PC8824-5G PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA 24.91 EUR
APOSPC8824-1G APOSPC8824-5G APOSPC8824-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
Mw: 206.5524 g/mol
Teplota varu: 90 °C/11mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00664066
Číslo CAS: 80194-70-3