Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)nicotinimidamide hydrochloride, 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidine hydrochloride
PC8819-1G PC8819-5G
APOSPC8819-1GEA 69.8 EUR
APOSPC8819-1G APOSPC8819-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇ClF₃N₃
Teplota tavenia: 191…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862652
Číslo CAS: 221313-11-7