Tlačiť
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 79.71 EUR
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Mw: 219.01
Teplota tavenia: 165…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665763
Číslo CAS: 161957-56-8