Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)indan-1-one
PC8805-1G PC8805-250MG PC8805-5G
APOSPC8805-1GEA 219.01 EUR
APOSPC8805-1G APOSPC8805-250MG APOSPC8805-5G
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₁₀H₇F₃O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07772122
Číslo CAS: 150969-56-5