Tlačiť
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(5-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 26.55 EUR
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094519
Číslo CAS: 541508-27-4