Tlačiť
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8801-25G PC8801-100G PC8801-500G
APOSPC8801-25GEA 38.23 EUR
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G APOSPC8801-500G
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 29…32 °C
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094518
Číslo CAS: 96515-79-6