Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-o-toluoyl chloride
PC8790-25G PC8790-5G PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA 243.94 EUR
APOSPC8790-25G APOSPC8790-5G APOSPC8790-100G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 168…169 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083534
Číslo CAS: 216144-70-6
OSN: 3265
ADR: 8 II