Tlačiť
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8766-1G PC8766-25G PC8766-5G
APOSPC8766-1GEA 397.91 EUR
APOSPC8766-1G APOSPC8766-25G APOSPC8766-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₅NO₂S
Teplota varu: 76…77 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221619
Číslo CAS: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III