Tlačiť
2-Fluoroisobutyric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8763-25G PC8763-5G PC8763-1G
APOSPC8763-25GEA 315.24 EUR
APOSPC8763-25G APOSPC8763-5G APOSPC8763-1G
2-Fluoroisobutyric acid 95%
2-Fluoroisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇FO₂
Mw: 106.1
Teplota varu: 57…58 °C/10mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03452788
Číslo CAS: 63812-15-7
OSN: 2926
ADR: 4.1+6.1 II