Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 69.7 EUR
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₃
Mw: 232.16 g/mol
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066337
Číslo CAS: 168833-80-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III